Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonne capillaire BPX70 GC
La Colonne capillaire GC BPX70 SGE est une Colonne MS premium à faible bleeding et haute polarité spécialement conçue pour l’analyse des esters méthyliques d’acides gras (FAME)
740.00€ - 1350.00€
Spécification
Phase stationnaire | BPX70 |
---|---|
Type | Colonne capillaire GC |
Température max. | 250/260°C |
Plage de températures | 50°C à 250/260°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10441041
|
Trajan Scientific and Medical™
054617 |
0,32 mm | 60 m |
1350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12634955
|
Trajan Scientific and Medical™
054623 |
0,25 mm | 60 m |
1285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12624955
|
Trajan Scientific and Medical™
054622 |
0,25 mm | 30 mm |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Haute température
- Conçue sur mesure pour la séparation des FAME
- Idéale pour la séparation des isomères cis/trans
- Phase polaire
Spécification
BPX70 | |
Colonne capillaire GC | |
250/260°C | |
50°C à 250/260°C |