Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons en silicone à code couleur solides
Utilisez ces bouchons en silicone avec une large gamme de tubes et de verreries. Les bouchons en silicone à code couleur solides sont disponibles dans 14 tailles à code couleur et sont dotés d’une structure flexible pour un ajustement facile.
37.87€ - 140.00€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type de produit | Bouchon solide |
Plage de températures (métrique) | –60 à 200°C |
Code produit | Marque | Format | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11817432
|
Cole-Parmer™
06298-04 |
0 | Vert |
122.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11827432
|
Cole-Parmer™
06298-06 |
2 | Rose |
65.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11764819
|
Cole-Parmer™
06298-18 |
10,5 | Bleu |
128.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11837432
|
Cole-Parmer™
06298-08 |
4 | Bleu |
94.70€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11887432
|
Cole-Parmer™
06298-22 |
12 | Jaune |
37.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11877432
|
Cole-Parmer™
06298-20 |
11 | Blanc |
140.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11847432
|
Cole-Parmer™
06298-10 |
5 | Blanc |
60.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11867432
|
Cole-Parmer™
06298-16 |
9,5 | Rose |
73.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11857432
|
Cole-Parmer™
06298-14 |
8 | Vert |
103.17€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11897422
|
Cole-Parmer™
06298-00 |
000 | Blanc |
113.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11807432
|
Cole-Parmer™
06298-02 |
00 | Jaune |
108.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez ces bouchons en silicone avec une large gamme de tubes et de verreries.Les bouchons en silicone à code couleur solides sont disponibles dans 14 tailles à code couleur et sont dotés d’une structure flexible pour un ajustement facile.
- Les bulles de silicone rendent ces bouchons si légers qu’ils flottent s’ils tombent dans l’eau
- La douceur et la flexibilité permettent aux bouchons de s’adapter à une gamme d’orifices
- Supporte une température entre –76 et 392°F (–60 et 200°C)
- Adaptez-vous à vos besoins : alésage pour l’ajout de thermomètre ou de tubulure
- Réalisez facilement des ouvertures pour la verrerie en fonction de vos spécifications exactes grâce à l’ensemble de perce-bouchons en option et autoclavable
Spécification
Silicone | |
Bouchon solide | |
–60 à 200°C |