Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont translucides.
0.95€ - 77.70€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10717781
|
Deutsch Neumann™
1010518 |
18mm | 24mm |
0.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10588321
|
Deutsch Neumann™
1010556 |
56mm | 65mm |
13.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10262161
|
Deutsch Neumann™
1010571 |
71mm | 83mm |
41.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10373951
|
Deutsch Neumann™
1010564 |
64,5mm | 75,5mm |
21.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10046401
|
Deutsch Neumann™
1010579 |
79mm | 92mm |
38.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10406321
|
Deutsch Neumann™
1010594 |
94mm | 107mm |
77.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10757971
|
Deutsch Neumann™
1010550 |
50,5mm | 59,5mm |
14.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10788351
|
Deutsch Neumann™
1010560 |
60mm | 70mm |
19.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12 871
- Duromètre 50 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Transparent | |
Silicone | |
Bouchon |