Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3100204
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25200kg
Code produit. 10577541
  • 30.70€ / 25m
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
  • Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
  • Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
  • Duromètre 60 Shore A
Spécification
Spécification
BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Édition
Silicone
25 m
Pompes péristaltiques
1 rouleau
60 (Shore A ±5)
2 mm
4 mm
1 mm
-60°C
Transparent
200°C