Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Deutsch Neumann™ 3100305
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.38700kg
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
- Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
- Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, pharmacopée européenne | |
Silicone | |
25 m | |
Pompes péristaltiques | |
1 rouleau | |
60 (Shore A ±5) |
3 mm | |
5 mm | |
1 mm | |
-60°C | |
Transparent | |
200°C |