Learn More
Saint-Gobain Bouchon en silicone Versilic™
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons Versilic™ en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
18.85€ - 30.35€
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11794568
|
Saint-Gobain
26302710 |
Diameter Bottom: 21mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11704578
|
Saint-Gobain
26302910 |
Diameter Bottom: 23mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11724578
|
Saint-Gobain
26303405 |
Diamètre supérieur : 35 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11784568
|
Saint-Gobain
26302420 |
Diamètre inférieur : 18 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11714578
|
Saint-Gobain
26303110 |
Diameter Bottom: 26mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Silicone |