Learn More
Thermo Scientific™ Connecteur de colonne capillaire GC SilTite™
Utilisez les connecteurs de colonne capillaire GC SilTite pour les colonnes GC capillaires en silice fondue.
83.19€ - 108.61€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Colonne capillaire en silice fondue
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Type À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) interne Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) interne Prix Quantité et disponibilité  
10497514
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
290MU498
Connecteur de colonne capillaire Colonne capillaire en silice fondue 0,1 à 0,25 mm
105.29€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10117864
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
290MU499
Connecteur de colonne capillaire Colonne capillaire en silice fondue 32 mm
108.61€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10301055
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
290MU500
Connecteur de colonne capillaire Colonne capillaire en silice fondue 0,45 à 0,53 mm
108.61€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10046604
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
290MN211
Écrous du connecteur de la colonne de rechange Colonne capillaire en silice fondue 0,1 à 0,53 mm
83.19€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Utilisez les connecteurs de colonnes capillaires Thermo Scientific™ SilTite pour les colonnes capillaires GC en silice fondue. Ils sont revêtus de verre pour l’inertie et présentent une faible masse thermique.
  • Joignez deux colonnes GC
  • Réparez les colonnes cassées
Comprend
Un connecteur, deux écrous et cinq ferrules.
Informations relatives à la commande
Un paquet de cinq écrous est également disponible.
Spécification
Spécification
Colonne capillaire en silice fondue