Learn More
Bromure d’argent, 99,9 %, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 011425.22
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7785-23-1 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité 100g
Code produit. 11391249
  • 316.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
7785-23-1
187.772
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
66199
Br[Ag]
AgBr
MFCD00003398
silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
bromure d’argent
Spécification
Silver bromide
99.9%
MFCD00003398
silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
bromure d’argent
66199
Poudre
Odorless
Jaune
100g
7785-23-1
AgBr
Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Insoluble in water,alcohol and acids. Partially soluble in ammonia.
Br[Ag]
187.772
187.78
6.47
Light sensitive
432°C
Vidéos
FDS Documents