Learn More
Cyanate d’argent, 98+ %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 223710100
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 3315-16-0 Poids : 0.06000kg
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10012810
  • 80.10€ / 10g
Date d’expédition estimée: 07-10-2021
Identifiants chimiques
3315-16-0
149.89
silver,cyanate, cyanic acid; silver
cyanate d’argent
CAgNO
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
45051745
C(#N)O.[Ag]
Spécification
Silver cyanate
98% min
AgOCN
silver,cyanate, cyanic acid; silver
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
cyanate d’argent
45051745
Poudre
Flacon en verre
1085.0°C
652.0°C
3315-16-0
CAgNO
02,224; 03,162
Solubility in water: soluble
C(#N)O.[Ag]
149.89
149.89
98+%
Solubility in water: soluble.
Beige à gris
10g
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Silver cyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents
Certificats