Learn More
Cole-Parmer™ Filtre argent
Marque: Cole-Parmer™ 06741-14
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Spécification
350L/cm2 | |
Silver | |
25Pack | |
47 mm |
13psi | |
0,2 μm | |
Filtre |