Learn More
Feuille d’argent, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Forme : Env. 3,3 g/25 x 25 mm ; Trempe : douce
Marque:  Alfa Aesar 039181.GH
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-22-4 Poids : 0.01000kg
Quantité 100 x 100mm
Code produit. 11393558
  • 336.00€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
argent
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Spécification
Silver
Annealed
Silver-colored foil
99.9% (Metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argent
107.868
CHEBI:9141
Argent
100 x 100mm
7440-22-4
10.5g/cm3
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur
Vidéos
FDS Documents