Learn More
Fluorure d’argent(I), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Point d’ébullition | 1150.0°C |
Nom chimique ou matériau | Silver(I) fluoride |
Point de fusion | 435.0°C |
Note relative au nom | 99+% |
Couleur | Marron / rouille à marron / jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min |
Formule linéaire | AgF |
Fieser | 02,364; 05,581; 06,514; 15,287 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver(I) fluoride
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.