Learn More
Fluorure d’argent(I), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022630
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
7775-41-9
AgF
126.87
MFCD00003410
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
165912
CHEBI:30340
Fluorure d’argent
[F-].[Ag+]
7775-41-9
AgF
126.87
MFCD00003410
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
165912
CHEBI:30340
Fluorure d’argent
[F-].[Ag+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1150.0°C
Nom chimique ou matériau Silver(I) fluoride
Point de fusion 435.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Marron / rouille à marron / jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire AgF
Fieser 02,364; 05,581; 06,514; 15,287
Merck Index 15, 8653
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 182 g/100mL (15.5°C).
Poids de la formule 126.87
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 5.85
Densité 5.8500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver(I) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.