Learn More
Nitrate d’argent, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221911
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
argent ; nitrate
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
argent ; nitrate
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 444.0°C
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Point de fusion 212.0°C
Couleur Vert à rouge
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Argentometry)
Formule linéaire AgNO3
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Informations sur la solubilité Solubility in water: 219 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone and ether
Poids de la formule 169.87
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Identification Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition >444°C
Densité 4.35
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.