missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tige en argent, 12,5 mm (0,492 po) de diamètre, Premion™, 99,9985 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048728
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
argent
[Ag]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
argent
[Ag]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Silver rod
Note relative au nom 12.5mm (0.492 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 cm
Pourcentage de pureté 99.9985%
Qualité Premion™
Odeur Characteristic
Poids ≈12.87g/cm
Forme Tige

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'