Learn More
Solution d’argent pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Catalog Number 12917323
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
CHEBI:9141
argent
[Ag]
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
CHEBI:9141
argent
[Ag]
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Silver
Concentration 10mg/L
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Solvant ou matrice HNO3
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Silver (Ag) 10mg/l in HNO3 2%
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .