Learn More
Alfa Aesar™ Sulfure d’argent, 99,999 % (métaux)
Marque: Alfa Aesar™ 045458.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 21548-73-2 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
21548-73-2 | |
Ag2S | |
MFCD00003406 |
Spécification
Silver sulfide | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003406 | |
14,8530 | |
247.8 | |
99.999% | |
Odorless | |
Light sensitive | |
825°C |
21548-73-2 | |
Ag2S | |
UN3077 | |
Insoluble in water. | |
Pièces | |
7.317 g/mL | |
6mm & down | |
Gris à noir | |
5g |