Learn More
Simport™ Scientific Tubes cryogéniques
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase, DNase, Pyrogène et ADN, CE |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0,49 in |
Autoclavable | Autoclavables |
Exempt de DNase | Oui |
Matériau | PP |
Spécification
Certifié sans RNase, DNase, Pyrogène et ADN, CE | |
Autoclavables | |
PP | |
0,25 po. Tour externe super rapide | |
Oui |
0,49 in | |
Oui | |
Stérile | |
Stockage de matériel biologique, de cellules humaines ou animales | |
Oui |