Learn More
Simport™ Scientific Système de stockage SlideFile™
Un moyen de stockage très pratique, organisé et polyvalent pour lames de microscope 75 × 25 mm ou 3 × 1 po
sur devis
Spécification
Profondeur (impériale) | 9.64 in. |
---|---|
Profondeur (métrique) | 245 mm |
L’appareil peut contenir | 400 |
Hauteur (impériale) | 3.38 in. |
Hauteur (métrique) | 86 mm |
Description
- Capacité de stockage de 400 lames de microscope (avec fentes retirées)
- Pour lames de microscope 75 × × 25 mm ou 3 x 1 po
- 245 × 82 × 86 mm (L x l x H)
- 1720 cm3 (105 po3)
- Résistant aux chocs
- Empilable
- Couvercle teinté à charnière
- Corps disponible en différents coloris pour faciliter la classification des lames
- Stockage vertical des lames pour faciliter leur insertion et retrait
- Lecture des codes-barres sans avoir à retirer les lames de la boîte
- Non autoclavable
Spécification
9.64 in. | |
400 | |
86 mm | |
3.22 in. |
245 mm | |
3.38 in. | |
Slide box, removable tray | |
82 mm |