Learn More
Simport™ Scientific Portoir pour tubes à essai T101 BIOTUBE™
sur devis
Spécification
Matériau PP
Positions 96
Quantité 10/boîte
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Boîte de stockage Biotube
• 96 tubes sur rack amovible
• Rack autoclavable
• Supporte jusqu'à -190°C
• Couvercle et base à repérage alphanumérique
• Boîte Biotube robotique
• Boîte blanche format microplaque avec couvercle translucide compatible distributeurs, échantillonneurs et systèmes robotisés
• Base et couvercle à repérage alphanumérique des emplacements
• Coin A1 coupé pour alignement et orientation immédiate
• Boîte Biotube rond
• Boîte autoclavable avec tubes individuels ou en barrettes de 8 ou 12. Tube fond rond, ouverture ronde.
Spécification
Spécification
PP
96
10/boîte