Learn More
Simport™ Scientific Flacons cryogéniques série T310
Conçus pour le stockage de biomatériaux et de cellules humaines ou animales, ces flacons cryogéniques sont compatibles avec la plupart des systèmes de stockage
sur devis
Spécification
Matériau | en PP |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage de biomatériau, de cellules humaines ou animales, ces cryotubes sont compatibles avec la plupart des systèmes de stockage |
Type de filetage | Externe |
Exempt de RNase | Oui |
Description
- Le bouchon est doté d’une jupe longue pour des méthodes aseptiques simples et d’un joint en silicone exclusif monté à l’intérieur du bouchon
- La conception de filetage ultra-rapide permet le retrait ou l’étanchéité d’un simple 1™1/4 tour
- Conception interne du filetage qui ne contribuera pas à la contamination possible
- Les tubes sont fournis avec une zone de marquage blanche pour l’identification des échantillons
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Autoclavable
- Structure en PP
Spécification
en PP | |
Pour le stockage de biomatériau, de cellules humaines ou animales, ces cryotubes sont compatibles avec la plupart des systèmes de stockage | |
Oui | |
Autoclavables | |
Oui |
Stérile | |
Externe | |
Oui | |
Cryogenic Vial |