Learn More
Köttermann Simple paillasse
Ce banc simple remplit une variété de tâches dans le laboratoire.
Marque:  Köttermann 505-00153
Informations supplémentaires : Poids : 34.56230kg
Code produit. 17302219
  • 1247.83€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
  • Disponible pour une hauteur de travail assise ou debout
  • Stationnaire
  • Spécification
    Spécification
    600 x 900 x 750 mm
    Plan de travail Trespa™ TopLab™ PLUS
    1