Learn More
Köttermann Simple paillasse
Ce banc simple remplit une variété de tâches dans le laboratoire.
Marque:  Köttermann 505-00131
Informations supplémentaires : Poids : 50.59430kg
Code produit. 17392189
  • 1340.26€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
  • Disponible pour une hauteur de travail assise ou debout
  • Stationnaire
  • Spécification
    Spécification
    600 x 1500 x 750 mm
    Plan de travail en mélamine TopResist™
    1