Learn More
Thermo Scientific™ Porte-échantillons monocellulaire pour les spectrophotomètres GENESYS™ et BioMate™ 160
Simplifiez l’échantillonnage grâce à un accès facile
Marque: Thermo Scientific™ 840-303800
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Nous proposons des solutions à cellule unique pour mesurer différents types d’échantillons.
Spécification
Porte-cellules rectangulaire de long trajet | |
Mesures de solutions avec des valeurs d’absorbance faibles | |
Cuve de 10 mm à 100 mm (1) |
Porte-cuve rectangulaire long parcours | |
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | |
Rectangulaires |