Learn More
Poulten Graf™ Seringue en deux parties à embout Luer, à usage unique
Utilisez ces seringues pour les applications de médecine vétérinaire. Les seringues en deux parties à embout Luer à usage unique Poulten Graf™ sont sans PVC et non toxiques. Elles sont emballées stériles et expédiées dans des blisters. Ces seringues à usage unique sont extrêmement étanches et possèdent un corps lisse transparent.
48.20€ - 235.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité CE
Matériau Polypropylene
Description Graduation imprimée à l’écran
Type de produit Seringue en 2 parties à embout Luer
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10730353
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
7 41008
20 à 24 ml
235.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10269521
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
7 41004
5 à 6 ml
122.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10076041
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
7 41006
10 à 12 ml
164.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10640513
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
7 41012
50 à 60 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10279521
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
7 41001
2 à 3 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ulliFabriquées conformément à la norme DIN 13098/liliDisponibles en plusieurs tailles, avec et sans aiguille/li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavables
Polypropylene
Seringue en 2 parties à embout Luer
Embout Luer
Stérile
CE
Graduation imprimée à l’écran