missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HA Recombinant Influenza A Virus Protein, Subtype H5N1 (A/Hong Kong/483/97), His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™

This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Gln 531) of the influenza A virus, subtype H5N1 (A/Hong Kong/483/97), HA (AAC32099.1) fused to a polyhistidine tag at the C-terminus

88.75€ - 780.00€

Spécification

Pureté ≥90% by SDS-PAGE
Concentration d’endotoxines <1 EU/μg
Format Lyophilized
Autre dénomination du gène HA
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13495636 Afficher les documents Invitrogen
11689V08H5
5μg 88.75€
5µg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
29-07-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
13475636 Afficher les documents Invitrogen
11689V08H25
5 x 5μg 169.00€
25µg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
29-07-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
13485636 Afficher les documents Invitrogen
11689V08H250
5 x 50μg 780.00€
250µg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
29-07-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Hemagglutinin, Influenza A Virus (HA), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • The protein has its cleavage site mutated (RERRRKKR to TETR), therefore, the HA1 and HA2 subunits remain uncleaved
  • Activity: This recombinant protein has not been tested
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, and 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible

Shipping Condition: Room Temperature. This protein is manufactured by Sino Biological Inc.

Spécification

Spécification

≥90% by SDS-PAGE
<1 EU/μg
Lyophilized
HA

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.