Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verre fritté disque filtre, bord non fusionné, centré, surfaces non traitées
La condition préalable pour un travail réussi avec des filtres à gaz est le choix de la bonne porosité. Pour ce faire, il est important de choisir un filtre dont la largeur de pore la plus importante est juste en dessous la grosseur de grain de la petite partie la plus petite encore à séparer.
Marque: DWK Life Sciences 251620105
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15400kg
Description
La poudre de verre présentant une distribution granulométrique spéciale produit un corps poreux, solide. Ces corps sont utilisés comme matériau filtrant sous forme de plaques et de bougies. Fabriqué en DURAN™ (verre borosilicaté 3.3). Ils sont parfaitement adaptés aux séparations avec des acides forts ou des alcalis, par exemple, et offrent ainsi des avantages par rapport à d’autres matériaux tels que le plastique ou le papier. Disponibles en 6 classes de porosité conformes à la norme ISO 4796 et à la norme ASTM EI-28-99. Adaptés à la filtration sous vide avec une différence de pression maximale résultante de 1 bar.
- Bord non fondu et centré, surfaces non traitées
- Des travaux réussis grâce à une porosité appropriée (la plus grande taille de pore doit être légèrement inférieure à la granulométrie des plus petites particules restant à séparer).
- Disponibles en 6 classes de porosité conformes à la norme ISO 4796 et à la norme ASTM EI-28-99.
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Adaptés à la filtration sous vide avec une différence de pression maximale résultante de 1 bar | |
1/Bte | |
120 mm |