missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRT5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F2B2, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène SIRT5
Clone 1F2B2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16829785
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
67257-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16819785
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
67257-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The SIRT5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SIRT5. This antibody recognizes human antigen. The SIRT5 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Spécification

Spécification

SIRT5
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
23408
Primary
1F2B2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG2b
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications