Learn More
Masterflex™ Pompe à seringue à six canaux
La pompe à six canaux peut à la fois prélever et injecter
Marque:  Masterflex™ 75900-55
Code nomenclature Nacres: NB.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11759889
  • 3320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Fonctions de programmation :
    • Les commandes de programmation permettent la distribution d’une quantité définie, des changements de débit automatiques, des changements de sens, des pauses programmées, une entrée externe ou utilisateur et l’envoi ou la réception de signaux d’autres équipements.
    • La mémoire non volatile restaure tous les paramètres de configuration ainsi que le programme de pompage lors du démarrage de la pompe.
    • Un avertisseur sonore peut être programmé pour alerter l’utilisateur lorsqu’une condition d’alarme se produit ou que le programme de pompage est terminé.
    • Le mode de purge de la seringue vide ou remplit la seringue à la vitesse maximale pour purger l’air de la ligne ou remplir la seringue.
    • Les fonctions de pompage polyvalentes permettent la perfusion ou le prélèvement en μl/h, μl/min, ml/h, et ml/min.
  • Fonctions de communication :
    • Réseau jusqu’à 100 pompes à partir d’un port de communication unique sur un ordinateur.
    • Les protocoles de communication réseau permettent d’envoyer simultanément une transmission en rafale aux 10 pompes du réseau sans aucun décalage, ce qui permet des configurations de laboratoire uniformes.
    • Le protocole de communication en option utilise la vérification des erreurs pour garantir des transmissions de signaux entièrement fiables en éliminant les erreurs dues aux déconnexions ou aux interférences électromagnétiques.
Spécification
Spécification
230 V
22,3°ml/min maximum
15,25 po x 10,5 po x 4,75 po
6 x 60 ml