Learn More
Thermo Scientific™ SkanIt™ Software for Microplate Readers
Le contrôle de lecteur et le traitement des données des microplaques sont simples et intuitifs grâce au logiciel SkanIt, qui offre une facilité d’utilisation et une flexibilité optimales, même pour les dosages sur microplaques les plus difficiles. Le logiciel SkanIt vous aide à optimiser vos recherches grâce à un flux de travaux visuel facile à lire, une analyse de données sans effort et des capacités d'exportation flexibles.
Marque: Thermo Scientific™ 5187149
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Avec le logiciel SkanIt, vous avez le contrôle total des réglages de l’instrument pour tous vos lecteurs de microplaques Thermo Scientific™. Le logiciel SkanIt™ permet l’utilisation optimale des fonctions de l’instrument, propose la configuration des flux de travaux visuels ainsi que la réduction et l’exportation sans effort des données. Le fonctionnement est simple et direct, même pour les nouveaux utilisateurs qui n’ont besoin que de fonctions de lecture de base. Le logiciel SkanIt est disponible en deux éditions : une édition de recherche pour les scientifiques travaillant dans la recherche en sciences de la vie et une édition de recherche pharmaceutique avec des fonctionnalités destinées à la conformité avec la FDA 21 CFR Part 11. Le kit de mise à niveau du logiciel SkanIt est spécialement conçu pour être compatible avec les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Fluoroskan, Fluoroskan FL et Luminoskan, dont la production a été arrêtée, afin de permettre l’utilisation du logiciel SkanIt et la connexion USB entre l’instrument et le PC.
Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques du logiciel SkanIt. Pour plus d’informations sur les avantages du logiciel, consultez le logiciel de lecteur de microplaques SkanIt. Pour en savoir plus sur les lecteurs de microplaques pris en charge par le logiciel SkanIt, consultez les lecteurs de microplaques Thermo Scientific.
- Plateforme logicielle multi-instruments compatible avec tous les lecteurs de microplaques Thermo Scientific
- Ouvrez le logiciel de licence pour une installation illimitée sur plusieurs ordinateurs
- Research Edition pour les sciences de la vie ; Drug Discovery Edition avec des fonctionnalités conformes à la norme FDA 21 CFR Partie 11
- Langues d’interface utilisateur disponibles : allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais et russe
- Interface d’automatisation robotique
- Bibliothèque SkanIt Cloud consultable avec protocoles prêts à l’emploi, y compris les calculs
- Les séances de mesure sont faciles à configurer et à parcourir
- L’outil de pipetage virtuel intuitif facilite la définition de la disposition des plaques
- Capable de mesurer le point final, la cinétique, le spectral, le multipoint de lecture du fond et les spectres cinétiques
- Calculs intégrés pour une analyse rapide et précise des données, y compris, mais sans s’y limiter :
- Analyse de ligne parallèle
- Cinétique enzymatique Km et Vmax
- Facteur Z
- Ajustements de courbes linéaires et logistiques avec extrapolation
- Mesures à longueur d’onde unique ou multiple et capacité de mesure multi-technologique
- Transfert des données vers un fichier Excel en un seul clic
- Exportation manuelle ou automatique des données aux formats de fichier .xlsx, .pdf, .xml et .txt
- Chargement automatique des données de mesure dans un fichier de modèle Excel prédéfini
- Le progiciel de mise à niveau du logiciel SkanIt est compatible avec les lecteurs de microplaques Fluoroskan, Fluoroskan FL et Luminoskan dont la production a été arrêtée.
Spécification
Varioskan LUX, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan FC, Multiskan GO, Varioskan LUX, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan FC, Multiskan GO | |
Logiciel SkanIt pour lecteurs de microplaques, Édition Drug Discovery | |
Logiciel pour lecteur de microplaques, Logiciel pour lecteur de microplaques |