Learn More
SMARCD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SMARCD1
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16847763
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10998-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
16837763
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10998-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins, whose members display helicase and ATPase activities and which are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI and has sequence similarity to the yeast Swp73 protein. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
SMARCD1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q61466, Q96GM5
363002, 6602, 83797
SMARCD1 Fusion Protein Ag1453
Primary
-20°C
SMARCD1
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BAF60A, BRG1 associated factor 60A, CRACD1, Rsc6p, SMARCD1, SWI/SNF complex 60 kDa subunit
Smarcd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography