Learn More
Thermo Scientific™ Alerte Smart-Vue™
Remplace l’utilisation d’un modèle USB analogique pour émettre des alertes de surveillance sans fil Smart-Vue vocales et/ou par SMS.
Marque:  Thermo Scientific™ SMARTVUEALERT999
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15965170
  • 6017.62€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 22-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Smart-Vue™ Alert est une plateforme d’alerte en ligne, remplaçant l’utilisation d’un modem USB analogique pour émettre des alertes vocales et/ou par SMS. C’est une exigence dans de nombreuses régions en raison de l’élimination progressive des lignes téléphoniques analogiques. Smart-Vue Alert est un service payant doté d’un modèle d’abonnement annuel.
Résumé des caractéristiques
  • Options 12 mois ou 36 mois à compter de la date d’installation
  • Options de licence basées sur modules avec les mêmes plages que les licences de serveur : 1-20, 21-50, 51-100, 101-illimité
  • Le client bénéficie d’un nombre illimité d’alertes/appels pour le nombre de modules autorisé
  • Smart-Vue Alert prend en charge les alertes par SMS/textos et vocales
  • Il n’existe pas d’option “textos uniquement” (c.-à-d. sans alerte vocale) pour le moment.
  • Les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser les messages d’alerte. Cette fonctionnalité pourrait être étudiée pour une version ultérieure si nécessaire.
Spécification
Spécification
Voix et SMS
Serveur SmartVue, Client SmartVue version 2.2
Sans étalonnage
Surveillance sans fil
Aucun affichage
Alerte Smart-Vue, > 100 capteurs
Alerte Smart-Vue
Licence logicielle de 36 mois nécessaire pour envoyer un nombre illimité d’alertes d’appel vocal et de texte. Licence basée sur le nombre de capteurs (les modules doubles comptent comme 2 capteurs). Requiert la version 2,2 du client SmartVueServer/SmartVue et une version ultérieure.