Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Smart-Vue Pro
Personnalisez votre système de surveillance à distance Smart-Vue Pro avec des accessoires adaptés à vos besoins spécifiques.
Marque:  Thermo Scientific™ SVPACCCBL001
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16652127
  • 72.62€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Choose from an assorment of Smart-Vue Pro accessories including power supplies, cables and mounting hardware, antenna and audible alarms to customize your remote monitoring system as well as ensure system integrity.
Compatible avec le système de surveillance à distance Smart-Vue Pro.
Spécification
Spécification
Module Smart-Vue Pro Duo, module Smart-Vue Pro Quatro
Smart-Vue Pro garantit la conformité avec la norme 21 CFR partie 11, les cGxP et les SOP.
Câble plat de rallonge Smart-Vue Pro de 1,5 m
Système de surveillance à distance Smart-Vue Pro