missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Logiciel Smart-Vue Pro et services d’abonnement

Un logiciel simplifié, qui vous permet de vous concentrer sur le plus important

Marque:  Thermo Scientific™ SVPSWPS21000

Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16642177

  • 76670.86€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 22-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

The Smart-Vue Pro system enables you to focus on your task at hand and does the sample conditions monitoring for you. In a case of issues with the defined sample conditions the system will automatically notify the user based on prescribed notification preferences and allows you to document notes around each specific event for audit purposes. The floorplan view and local audio visual alarms will make it easy to locate alarming equipment during the critical recovery times. The on-premise solution maintains your Smart-Vue Pro data locally on your site's server.

  • Tableau de bord intuitif pour une utilisation quotidienne simplifiée.
  • Schéma d’implantation et vues des sites en option.
  • Les données peuvent être exportées en un seul clic pour créer des rapports et des graphiques personnalisables.
  • Application Web sur Cloud ou serveur client.
  • Accès instantané aux alarmes, aux mesures et aux graphiques.
  • Accès aux données à distance.
  • Organisation flexible par site, utilisateur du service, matériel et criticité.
  • Et contrôle d’accès sécurisé afin de respecter la norme 21CFR partie 11
  • Les configurations basées sur le cloud permettent de vérifier le statut à tout moment, n’importe où, depuis n’importe quel navigateur Web moderne.
Spécification

Spécification

Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 1000 points de mesure
Module Smart-Vue Pro Duo, module Smart-Vue Pro Quatro
Logiciel Smart-Vue Pro et service d’abonnement
Smart-Vue Pro garantit la conformité avec la norme 21 CFR partie 11, les cGxP et les SOP.
Vidéos
FDS
Documents
Certificats