Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel Smart-Vue Pro et services d’abonnement
Un logiciel simplifié, qui vous permet de vous concentrer sur le plus important
399.07€ - 159475.39€
Produits 26
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
16682167
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS20005
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 5 points de mesure
797.04€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16692167
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS20020
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 20 points de mesure
3189.24€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16602177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS20050
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 50 points de mesure
3987.38€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16612177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS20100
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 100 points de mesure
7973.66€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16622177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS20250
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 250 points de mesure
19934.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16632177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS20500
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 500 points de mesure
39869.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16642177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS21000
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 1000 points de mesure
79737.69€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16652177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS21500
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 1500 points de mesure
119607.09€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16662177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPS22000
Licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro jusqu’à 2000 points de mesure
159475.39€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16672177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU20020
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 5 à 20 points de mesure
2392.21€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16682177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU20050
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 20 à 50 points de mesure
797.04€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16692177
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU20100
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 50 à 100 points de mesure
3987.38€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16602187
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU20250
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 100 à 250 points de mesure
11961.04€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16612187
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU20500
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 250 à 500 points de mesure
19934.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16622187
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU21000
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 500 à 1000 points de mesure
39869.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16632187
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU21500
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 1000 à 1500 points de mesure
59803.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16642187
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWPU22000
Mise à niveau de la licence sur site pour application Web Smart-Vue Pro - de 1500 à 2000 points de mesure
79737.69€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16642197
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SVPSWSM20005
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 5 PTS
399.07€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Ajouter au panier
16652197
Afficher les documents Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM20020
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 20 PTS
1595.17€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16662197
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM20050
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 50 PTS
1993.14€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16672197
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM20100
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 100 PTS
3987.38€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16682197
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM20250
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 250 PTS
9966.80€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16692197
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM20500
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 500 PTS
19934.70€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16602207
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM21000
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 1000 PTS
39869.40€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16612207
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM21500
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 1500 PTS
59803.00€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
16622207
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
SVPSWSM22000
Contrat de maintenance du serveur Smart-Vue après la première année pour accéder à la mise à jour et à la mise à niveau du logiciel - validité : 1 an ; jusqu’à 2000 PTS
79737.69€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date d’expédition estimée: 01-02-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Smart-Vue Pro system enables you to focus on your task at hand and does the sample conditions monitoring for you. In a case of issues with the defined sample conditions the system will automatically notify the user based on prescribed notification preferences and allows you to document notes around each specific event for audit purposes. The floorplan view and local audio visual alarms will make it easy to locate alarming equipment during the critical recovery times. The on-premise solution maintains your Smart-Vue Pro data locally on your site's server.
  • Tableau de bord intuitif pour une utilisation quotidienne simplifiée.
  • Schéma d’implantation et vues des sites en option.
  • Les données peuvent être exportées en un seul clic pour créer des rapports et des graphiques personnalisables.
  • Application Web sur Cloud ou serveur client.
  • Accès instantané aux alarmes, aux mesures et aux graphiques.
  • Accès aux données à distance.
  • Organisation flexible par site, utilisateur du service, matériel et criticité.
  • Et contrôle d’accès sécurisé afin de respecter la norme 21CFR partie 11
  • Les configurations basées sur le cloud permettent de vérifier le statut à tout moment, n’importe où, depuis n’importe quel navigateur Web moderne.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate