missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Congélateur SmartFrost Premium

Congélateurs à utiliser pour le stockage habituel en laboratoire d’échantillons sensibles aux températures. Les congélateurs Liebherr™ Premium SmartFrost offre un espace de stockage plus flexible avec une capacité accrue et une consommation d’énergie optimisée réduisant les coûts de fonctionnement

Marque:  Liebherr™ GP 1376

535.52 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.



Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

Code produit. 12597136

  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

SmartFrost
  • Par rapport à d’autres congélateurs statiques, la technologie SmartFrost de Liebherr permet une congélation plus rapide des aliments et limite l’accumulation de glace, ce qui permet un dégivrage plus simple et plus rapide
Fonction automatique SuperFrost
  • Simplifie la congélation et économise l’énergie
  • Abaisse rapidement la température à - 32 °C pour créer l’atmosphère froide nécessaire à la préservation des vitamines
  • Lorsque les aliments sont totalement congelés, la fonction automatique SuperFrost revient en mode normal après 65 heures maximum, économisant ainsi de l’électricité
Sécurité enfant
  • La fonction sécurité enfant est programmée pour éviter que l’appareil soit éteint par inadvertance
  • Une icône s’allume au niveau du MagicEye lorsque la sécurité enfant est activée
FrostSafe
  • Avec le système FrostSafe, les tiroirs extra-hauts et amovibles sont entièrement fermés
  • Le froid ne peut pas se dissiper rapidement lorsque l’appareil est ouvert
  • La façade transparente des compartiments permet de voir parfaitement les éléments congelés
VarioSpace
  • Tous les congélateurs NoFrost et SmartFrost possèdent des tiroirs et des tablettes en verre intermédiaires, situées en dessous, qui peuvent se retirer facilement
  • Le résultat : VarioSpace, un système commode pour un espace de stockage supplémentaire, permettant de faire rapidement de la place pour les produits à congeler plus volumineux
FrostControl
  • En cas de coupure de courant, l’écran FrostControl indique la température la plus chaude atteinte dans le compartiment congélateur
  • Permet d’évaluer la qualité et la durée de vie prévue du stockage des produits congelés concernés par la coupure de courant

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions