Learn More
Fisherbrand™ Aiguilles d’inoculation
Isolez les colonies individuelles à l’aide d’aiguilles fabriquées à partir de bois de bouleau blanc. Les aiguilles d’inoculation Fisherbrand™ sont naturellement biodégradables et jetables, mais elles sont également autoclavables et adaptées aux contacts avec les denrées alimentaires.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NA.7
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg
Description
- Disponibles en trois longueurs avec deux tailles d’aiguilles pour répondre à un large éventail de besoins d’application.
- Naturellement biodégradable, fabriquées à 100 % à partir de bois de bouleau blanc cultivé aux États-Unis
- Fabriquées dans une usine homologuée par la FDA et conforme aux normes de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
- Disponibles en points semi ou aiguilles pour des opérations délicates
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Pic en bois | |
Large | |
500 Pk. | |
152,4mm |
Bois de bouleau blanc | |
Point d’aiguille | |
6 po |