Learn More
Fisherbrand™ Lames de rasoir de sécurité
Dites non aux objets tranchants dangereux ! Les lames de rasoir de sécurité Fisherbrand™ ne rayent pas les surfaces lors de la coupe des gels d’agarose.
47.50€ - 53.35€
Specifications
Matériau de la lame | PET de qualité alimentaire |
---|---|
Type de produit | Blade |
À utiliser avec (application) | Coupe de gels d’agarose, de tissus mous et de matières végétales |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non-sterile |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
15326558
|
Fisherbrand™
|
L |
53.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15316558
|
Fisherbrand™
|
Small |
47.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Coupez proprement les gels d’agarose* directement sur la boîte lumineuse sans rayer la surface Idéales pour couper les tissus mous et la matière végétale
- Ajustez la taille dont vous avez besoin en coupant la lame avec de simples ciseaux !
- Disponibles en deux tailles et fabriquées aux États-Unis à partir de PET de qualité alimentaire
- 100/boîte
Specifications
PET de qualité alimentaire | |
Coupe de gels d’agarose, de tissus mous et de matières végétales | |
Non-sterile | |
Food Grade | |
No |
Blade | |
Oui | |
0,22 mm | |
10/paquet |