Learn More
SMC6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SMC6 |
---|---|
Concentration | 0.47 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16813124
|
Proteintech
14465-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 23-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16803124
|
Proteintech
14465-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Members of the parvin family, including PARVA, are actin-binding proteins associated with focal contacts.Spécification
SMC6 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q924W5, Q96SB8 | |
313961, 67241, 79677 | |
SMC6 Fusion Protein Ag5812 | |
Primary | |
-20°C | |
SMC6 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hSMC6, SMC 6, SMC protein 6, SMC6, SMC6L1 | |
Smc6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |