Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à bouchons à clipser, sans filtre
Les tubes à centrifuger à bouchons à clipser simple Thermo Scientific™ sont dotés d’un bouchon plat et ne présentent pas de partie dépolie ni de graduations.
Marque:  Thermo Scientific™ 3440
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 11515544
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les tubes à centrifuger sans filtre avec bouchons à clipser Thermo Scientific™ sont dotés d’un bouchon plat et ne présentent pas de partie dépolie ni de graduations.
  • Avec bouchon plat
  • Pas de partie dépolie ni de graduations
  • Certifiés apyrogènes et exempts de RNAse / DNase, ARN / ADN et d’ATP
Spécification
Spécification
25000xG
Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes
0,6 ml
PP
Non stérile
Plat
Tube de centrifugation à clipser, lisse
Naturel
10 sachets de 100
Non
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.