missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Fiole à bague à pression, ND11

Les bouchons à bague pression fournissent une solution pratique pour fermer les fioles de chromatographie sans avoir besoin de sertissage ni de vissage.

Marque:  DWK Life Sciences 225781

Informations supplémentaires : Poids : 0.03300kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16646882

  • 18.59€ / 100 pièces


Date d’expédition estimée: 19-11-2021
Add to basket

Description

Description

Contrairement aux flacons avec bouchon à sertir et à vis, les flacons à anneau à clipser sont choisis strictement pour plus de commodité. Les bouchons à clipser peuvent être adéquats pour les applications qui ne nécessitent pas de chauffer l’échantillon au-delà de la température ambiante et pour lesquelles des performances d’étanchéité modérées peuvent être tolérées.

  • Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Specifications

Specifications

Transparent
PP, silicone, PTFE
Silicone/PTFE
Shore A 45 ± 5
Autoclavables
5,84 mm
1,02 mm
12,09 mm
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
11 mm
Polyéthylène
Avec opercule
100
ND11
Videos
SDS
Documents
Certificates