Learn More
DWK Life Sciences Fiole à bague à pression, 12 x 32 mm, ND11
Les fioles à bague de blocage sont caractérisées par commodité : aucun sertissage/décapsulation ou vissage n'est nécessaire pour les ouvrir et les fermer.
Marque:  DWK Life Sciences 225676
Informations supplémentaires : Poids : 0.28400kg
Code produit. 16636862
  • 9.74€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 16-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.
  • Les flacons avec anneau à clipser ne nécessitent pas l’utilisation d’une pince à sertir ou d’un décapsuleur
  • À utiliser en association avec des bouchons à clipser ou des joints en aluminium de 11 mm
  • L’ouverture 40 % plus grande améliore l’accessibilité des échantillons et réduit les risques de dommages à l’aiguille de l’échantillonneur automatique
  • Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
  • Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
  • Recommandé pour les applications HPLC uniquement
Spécification
Spécification
Ambré avec étiquette
Verre borosilicaté (5.1)
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Autoclavables
100
11,6 mm
1,5 ml
ND11
32 mm
0,9 mm