Learn More
DWK Life Sciences Fiole à bague à pression, 12 x 32 mm, ND11
Les fioles à bague de blocage sont caractérisées par commodité : aucun sertissage/décapsulation ou vissage n'est nécessaire pour les ouvrir et les fermer.
10.30€ - 12.90€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
Volume (métrique) | 1,5 ml |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16606862
|
DWK Life Sciences
225673 |
Transparent |
12.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16616862
|
DWK Life Sciences
225674 |
Ambré |
10.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16626862
|
DWK Life Sciences
225675 |
Transparent avec étiquette |
12.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16636862
|
DWK Life Sciences
225676 |
Ambré avec étiquette |
12.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles à chromatographie peuvent être distinguées en se basant sur la taille et la finition (filetée, sertie, bouchon pression). Elles existent en verre transparent ou ambré avec ou sans patch d'écriture.Les tailles de fioles les plus communes pour les fioles de chromatographie liquide sont 12 x 32 mm ainsi que 15 mm x 45 mm. En fonction de la ressource, les fioles 12 x 32 mm seront aussi décrites comme des fioles 1,5 mL, 1,8 mL ou 2,0 mL.- Les fioles à bouchon pression éliminent le besoin d'outils de sertissage et de décapsulage
- A utiliser en combinaison avec des bouchons pression ou des scellages en aluminium 11 mm
- Une ouverture plus large de 40 % améliore l'accessibilité de l'échantillon et réduit le risque de dommage sur l'aiguille de l'échantillonneur automatique
- Emballées dans des boîtes en PP avec bande de sécurité refermables pour une protection contre la contamination au cours du transport et du stockage
- Des patches d'écriture en céramique blanc optionnels et des marques de remplissage pour un étiquetage aisé
- Recommandées uniquement pour les applications HPLC
Spécification
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Autoclavables | |
100 | |
ND11 |
Verre borosilicaté (5.1) | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
32 mm | |
0,9 mm |