Learn More
Macherey-Nagel™ Tubes à clipser
Tubes à centrifuger coniques avec capuchons à clipser à utiliser comme tubes de lyse pour l’incubation d’échantillons dans la purification d’acides nucléiques avec des kits compatibles (par exemple Plasma d’ADN NucleoSnap Plasmid Midi ou NucleoMag). Boîtes de 50 tubes.
22.40€ - 26.45€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Format | Conical Tube |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
À utiliser avec (application) | Incubation et lyse des échantillons |
Comprend | Snap lid |
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) des puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15879117
|
Macherey-Nagel™
740823.50 |
15 mL |
22.40€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869117
|
Macherey-Nagel™
740822.50 |
50 mL |
26.45€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Clear | |
Centrifugeuse | |
Snap lid | |
50/boîte |
Conical Tube | |
Incubation et lyse des échantillons | |
Tube à centrifuger |