Learn More
Macherey-Nagel™ Tubes à clipser
Tubes à centrifuger coniques avec capuchons à clipser à utiliser comme tubes de lyse pour l’incubation d’échantillons dans la purification d’acides nucléiques avec des kits compatibles (par exemple Plasma d’ADN NucleoSnap Plasmid Midi ou NucleoMag). Boîtes de 50 tubes.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740822.50
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Code produit. 15869117
  • 22.64€ / 50 pièces
Date d’expédition estimée: 03-01-2022
Spécification
Incubation et lyse des échantillons
50 Pack
Conical Tube
50 mL
Centrifuge Tube
Clear
Snap lid
Centrifugeuse