Learn More
Abnova™ SNAPC5 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH14315
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 10302
Poids moléculaire 33.2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16114872
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010302-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16124872
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010302-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
AAH14315
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
33.2
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SNAPC5
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10302
SNAPC5 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLSRLQELRKEEETLLRLKAALHDQLNRLKMLVHVDNEASINQTTLELSTKSHVTEEEEEEEEEESDS
SNAP19
SNAPC5
Wheat Germ (in vitro)
GST