Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères en polyester SnapMop™
Pour le nettoyage des surfaces rugueuses ou texturées ou l’élimination des dépôts difficiles
Marque: Micronova™ MZSM11-18IR
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 5.45000kg
Requires : Structure QPSL-18 avec poignée STA ou QDSL-18 avec poignée SSU
Description
Les housses pour serpillères à franges à tête plate irradiées Micronova SnapMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
- Housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées, à clipser
- Attaches à clipser en acier inox
- Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
- Disponibles dans une variété de tissus pour un nettoyage spécialisé
- Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
- Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
- Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
- Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
- Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spécification
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) | |
Blanc | |
Stérile | |
Autoclavables | |
5 in | |
Non | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane |
Housse pour serpillère à tête plate irradiée | |
18 in | |
45,7 cm | |
12,7 cm | |
Produits chimiques | |
24/carton | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |