Learn More
SNX22 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SNX22 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16841094
|
Proteintech
13062-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16831094
|
Proteintech
13062-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a sorting nexin that is found in the cytoplasm, where it interacts with membrane-bound phosphatidylinositol 3-phosphate. The encoded protein may play a role in intracellular trafficking. Two transcript variants, one protein-coding and the other not protein-coding, have been found for this gene.Spécification
SNX22 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q96L94 | |
382083, 79856 | |
SNX22 Fusion Protein Ag3751 | |
Primary | |
-20°C | |
SNX22 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SNX22, sorting nexin 22 | |
Snx22 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |