Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M50
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
16.60€ - 18.75€
Spécification
Quantité | 1Pack |
---|---|
Type | Densimètre à densité spécifique M50 |
Précision | 0,001 g/ml |
Incréments | 0,001 g/ml |
Certifications/Conformité | ISO 650, 916 |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12831468
|
Brannan™
10/926/0 |
1,10 à 1,15 g/ml |
16.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12851468
|
Brannan™
10/928/0 |
1,20 à 1,25 g/ml |
16.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12841468
|
Brannan™
10/927/0 |
1,15 à 1,20 g/ml |
17.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12811468
|
Brannan™
10/924/0 |
1,00 à 1,05 g/ml |
18.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12821468
|
Brannan™
10/925/0 |
1,05 à 1,10 g/ml |
18.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12861468
|
Brannan™
10/929/0 |
1,25 à 1,30 g/ml |
16.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F).Les densimètres à densité relative série M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- Avec un tube protecteur en plastique
- Longueur de 270 mm
- Précision de densité relative à 0,001
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
1Pack | |
0,001 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Grenaille d’acier |
Densimètre à densité spécifique M50 | |
0,001 g/ml | |
270 mm | |
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau |