Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord
Fabrication en verre sodocalcique avec structure à paroi moyenne. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
21.50€ - 43.10€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 100 paquet |
Avec rebord | Non |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15822265
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
21.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15862265
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
43.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- À utiliser pour : performances bactériologiques
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
100 paquet | |
Non |